Learn More
Cardamonina, TRC
Código de producto. 17931835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931835 10 mg 10 miligramos
17923955 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18338010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19309-14-9
Fórmula molecular C16 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (2E)-, 2-Propen-1-one, 1-(2,4-dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-, (E)-, Chalcone, 2',4'-dihydroxy-6'-methoxy- (8CI), (2E)-1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, Alpinetin chalcone, Cardamomin, Cardamonin
Nombre IUPAC (E)-1-(2,4-dihidroxi-6-metoxifenil)-3-fenilprop-2-en-1-uno
SMILES COc1cc(O)cc(O)c1C(=O)\C=C\c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cardamonin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0892