Learn More
Tocris Bioscience™ Cardamonin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034812 10 mg 10 miligramos
18074042 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034812 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2509/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibitor of NF-κB activation; anti-inflammatory
Chalone analog that display anti-inflammatory activity. Inhibits NO and PGE2 production from LPS- and IFN-γ-induced RAW cells and inhibits TXB2 production via the COX-1 and COX-2 pathways. Inhibits NF-κB activation via inhibition of IκBα degradation and phosphorylation, IκB kinase activation and NF-κB nuclear translocation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19309-14-9
Fórmula molecular C16H14O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cardamonin
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Pureza >98%
Peso molecular 270.284
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.