Learn More
MedChemExpress Carcinoembryonic Antigen (CEA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.49% |
| CAS | 168635-85-6 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 964.07 g/mol |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 12.5 mg/mL (12.97 mM∣Need ultrasonic) |