Learn More
Sal de hemisulfato de carbuterol-D9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbuterol-d9 Hemisulfate Salt |
| CAS | 1346747-24-7 |
| Fórmula molecular | C13H12D9N3O3 • 1/2 H2SO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[5-[2-[(1,1-Dimethylethyl-9)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]urea, Hemisulfate Salt, Bronsecur-d9 Hemisulfate Salt, Carbuterol-d9 Hemisulfate Salt, Pirem-d9 Hemisulfate Salt, SKF 40383-d9 Hemisulfate Salt, SKF 40383A-d9 Hemisulfate Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H21N3O3/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | OC1=CC=C(C(O)CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1NC(N)=O |
| Nombre IUPAC | [5-[2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]-1-hidroxietil]-2-hidroxifenil]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 276.384904 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.2148 |