Learn More
Acetato de carbuterol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327077 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327077 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11041520AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbuterol Acetate
CAS 1613439-57-8
Nombres de analitos o componentes Carbuterol Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H21 N3 O3 . C2 H4 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Carbuterol Acetate, Urea, N-[5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-hydroxyphenyl]-, acetate (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N3O3.C2H4O2/c1-13(2,3)15-7-11(18)8-4-5-10(17)9(6-8)16-12(14)19;1-2(3)4/h4-6,11,15,17-18H,7H2,1-3H3,(H3,14,16,19);1H3,(H,3,4)
SMILES CC(=O)O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(NC(=O)N)c1
Nombre IUPAC ácido acético;[5-[2-(terc-butilamino)-1-hidroxietil]-2-hidroxifenil]urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 327.38
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1794 g/mol