Learn More
Carbutamida, LoGiCal
Código de producto. 30462952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462952 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462952 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1856.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbutamide
CAS 339-43-5
Nombres de analitos o componentes Carbutamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H17 N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-amino-N-[(butylamino)carbonyl]-, Sulfanilamide, N1-(butylcarbamoyl)- (6CI), Urea, 1-butyl-3-sulfanilyl- (7CI,8CI), 1-Butyl-3-sulfanilylurea, Alentin, Aminophenurobutane, BZ 55, Bucarban, Bucrol, Bukarban, Burcol, Butisulfina, Carbutamid, Carbutamide, Diaboral, Emedan, Glucidoral, Glucofren, Glybutamide, Inbuton, Invenol, N-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N'-butylurea, N-Butyl-N'-sulfanilylurea, N-Sulfanilyl-N'-butylurea, NSC 242409, NSC 246862, Nadisan, Nadizan, Norboral, N'-(4-Aminobenzenesulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-butylurea, N'-(4-Aminophenylsulfonyl)-N-n-butylurea, N'-(Butylcarbamoyl)sulfanilamide, Oranil, Oranyl, Orasulin, U 6987
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-aminofenil)sulfonil-3-butilurea
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 271.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0991 g/mol