Learn More
Carbutamida-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbutamide-d9 |
| CAS | 1246820-50-7 |
| Fórmula molecular | C11H8D9N3O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-N-[(butylamino-d9)carbonyl]benzenesulfonamide, N1-(Butyl-d9-carbamoyl)sulfanilamide, 1-(Butyl-d9)-3-sulfanilylurea, Alentin-d9, Aminophenurobutane-d9, BZ 55-d9, Bucarban-d9, Bucrol-d9, Bukarban-d9, Burcol-d9, Butisulfina-d9, Carbutamid-d9, Diaboral-d9, Emedan-d9, Glucidoral-d9, Glucofren-d9, Glybutamide-d9, Inbuton-d9, Invenol-d9, Oranil-d9, Oranyl-d9, Orasulin-d9, U 6987-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N3O3S/c1-2-3-8-13-11(15)14-18(16,17)10-6-4-9(12)5-7-10/h4-7H,2-3,8,12H2,1H3,(H2,13,14,15)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-aminofenil)sulfonil-3-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 280.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.1556 |