Learn More
Carbromal, LoGiCal
Código de producto. 30461675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461675 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461675 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1686.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbromal
CAS 77-65-6
Nombres de analitos o componentes Carbromal
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 Br N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Carbromal, Butanamide, N-(aminocarbonyl)-2-bromo-2-ethyl-, Carbromal (6CI), Urea, (2-bromo-2-ethylbutyryl)- (8CI), 2-Bromo-2-ethylbutyrylurea, Adalin, Adisomnol, Bromacetocarbamide, Bromadal, Bromdiethylacetylurea, Bromodiethylacetylcarbamide, Diacid, Dormiturin, Hoggar, Karbromal, Kartryl, NSC 49191, NSC 9916, Nenesin, Nyctal, Parkosed, Pelidorm, Planadalin, Tildin, Uradal, (alpha-Bromo-alpha-ethylbutyryl)carbamide, (alpha-Bromo-alpha-ethylbutyryl)urea, alpha-Ethyl-alpha-bromobutyrylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrN2O2/c1-3-7(8,4-2)5(11)10-6(9)12/h3-4H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(Br)(CC)C(=O)NC(=O)N
Nombre IUPAC 2-bromo-N-carbamoil-2-etilbutanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 237.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.016 g/mol