Learn More
Gilac™ Cierre de junta de palanca metálica y garrafa
Código de producto. 15972664
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15972664 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 15972664 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G174721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.08€
    65.31€ / paquete de 1
    Ahorro 25.77€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
El cierre de palanca de metal con tapa de rosca y para garrafa ha sido sometido a pruebas de migración y cuenta con certificación de contacto con alimentos, lo que garantiza la conservación de la calidad del producto.
  • Garrafa con tapón de rosca
  • Probado para migración y certificado para contacto con alimentos, lo que garantiza la conservación de la calidad del producto.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Material del cierre Metálica
Tipo de tapón Junta de palanca de metal con tapa de rosca
Color Blanco (opaco)
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Garantizar la conservación de la calidad del producto
Altura (imperial) 13,6 in
Altura (métrico) 345 mm
Incluye Cierre de palanca de metal con tapa de rosca
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Ancha
Tipo de producto Garrafón
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 10,6 in
Anchura (métrico) 270 mm