Learn More
Gilac™ Garrafa y tapa de drenaje
Código de producto. 15942664
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15942664 20 L cada uno
1 options
Código de producto. 15942664 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G127021
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garrafa y tapa de drenaje con tapa de rosca. Probado en migración y certificado en contacto con alimentos garantizando la conservación de la calidad del producto.
  • Garrafa con tapón de rosca
  • Probado para migración y certificado para contacto con alimentos, lo que garantiza la conservación de la calidad del producto.
  • Compatible con un grifo opcional (G616601)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 5,3 gal
Capacidad (métrico) 20 L
Certificaciones/conformidad Certificación para el contacto con alimentos
Color del tapón Negro
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón Tapón de rosca
Color Blanco (opaco)
Diámetro exterior del cuello (métrico) 55 mm
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Garantizar la conservación de la calidad del producto
Para utilizar con (equipo) Grifo G616601
Altura (imperial) 17,7 in
Altura (métrico) 450 mm
Incluye Tapón de rosca, tapón de drenaje
Longitud (imperial) 9,8 in
Longitud (métrico) 250 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Mouth Style Estrecho
Tipo de producto Garrafón
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 9,8 in
Anchura (métrico) 250 mm