Learn More
Carboxitolbutamida-d9 (butil-d9), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxy Tolbutamide-d9 |
| CAS | 1219802-95-5 |
| Fórmula molecular | C12 D9 H7 N2 O5 S |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutylcarbamoylsulfamoyl)benzoic acid, 4-[[[(Butyl-d9-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]benzoic acid, 1-(Butyl-d9)-3-(p-carboxyphenyl)sulfonylurea, Carboxycarbutamide-d9, Carboxytolbutamide-d9, Tolbutamide carboxylic acid-d9, 4-Carboxytolbutamide-d9, 4-Carboxytolbutamide-D9 (butyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H16N2O5S/c1-2-3-8-13-12(17)14-20(18,19)10-6-4-9(5-7-10)11(15)16/h4-7 H,2-3,8H2,1H3,(H,15,16)(H2,13,14,17)/i1D3,2D2,3D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterobutilcarbamoilsulfamoil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 309.3863 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309,1345 g/mol |
| Mostrar más |