Learn More
Carboxifosfamida, TRC
Código de producto. 30134768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134768 25 mg 25 miligramos
30007940 10 mg 10 miligramos
30009211 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134768 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18135025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22788-18-7
Fórmula molecular C7 H15 Cl2 N2 O4 P
Peso molecular (g/mol) 293.08
Sinónimo 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid, Asta 5754, Carboxycyclophosphamide, NSC 145124;
Nombre IUPAC 3-[amino-[bis(2-cloroetil)amino]fosforilo]oxipropanoico
SMILES NP(=O)(OCCC(=O)O)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxyphosphamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.0146