Learn More
Carboxifosfamida-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Carboxyphosphamide-d4 |
| CAS | 1246817-74-2 |
| Fórmula molecular | C7H11D4Cl2N2O4P |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid-d4, N,N-Bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate Hydracrylic Acid-d4, Asta 5754-d4, Carboxycyclophosphamide-d4, NSC 145124-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Cl2N2O4P/c8-2-4-11(5-3-9)16(10,14)15-6-1-7(12)13/h1-6H2,(H2,10,14)(H,12,13) |
| SMILES | O=P(N(CC([2H])([2H])Cl)CC([2H])([2H])Cl)(N)OCCC(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[amino-[bis(2-cloroetil)amino]fosforil]oxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 297.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0398 |