Learn More
Éster benzílico de carboxifosfamida, TRC
Código de producto. 30358470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30358470 100 mg
30367554 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358470 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC181355100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37979-67-2
Fórmula molecular C14H21Cl2N2O4P
Peso molecular (g/mol) 383.21
Sinónimo 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester
Nombre IUPAC Oxipropanoato de bencelo 3-[amino-[bis(2-cloroetil)amino]fosforilo]
SMILES NP(=O)(OCCC(=O)OCc1ccccc1)N(CCCl)CCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxyphosphamide Benzyl Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21Cl2N2O4P/c15-7-9-18(10-8-16)23(17,20)22-11-6-14(19)21-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-5H,6-12H2,(H2,17,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.0616