Learn More
Éster bencílico de carboxifosfamida-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxyphosphamide Benzyl Ester-d4 |
| CAS | 1276302-73-8 |
| Fórmula molecular | C14H17D4Cl2N2O4P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Phenylmethyl Ester-d4, 3-[[Amino[bis(2-chloroethyl)amino]phosphinyl]oxy]propanoic Acid Benzyl Ester-d4 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 387.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.0867 |