Learn More
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16427926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427926 100 mg 100 miligramos
16414077 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16427926 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY70003
MedChemExpress Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor is a novel Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor, Antitumor agents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxypeptidase G2 (CPG2) Inhibitor
CAS 192203-60-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15NO6S
Cantidad 100 mg
Sinónimo CPG2 Inhibitor
Información de solubilidad H2O : 1.43 mg/mL (4.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(SC(C=C1)=CC=C1OC)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 313.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.33
Porcentaje de pureza 97.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease