Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 90000 (DS=0,7)
Código de producto. 11986981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11986981 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
10717222 100 g Frasco de vidrio 100 g
10429681 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11986981 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 332600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Color Blanco a amarillo
Nombre de nota Average M.W. 90000 (DS=0.7)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forma física Polvo granular
Punto de fusión >300.0°C
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Tambor de plástico
Viscosidad 50-100 mPa.s 2% sol.