Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 250000 (DS=0,9)
Código de producto. 10440062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10440062 100 g Frasco de vidrio 100 g
10103781 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10440062 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 332621000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.60€
    28.65€ / 100 g
    Ahorro 4.95€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 9004-32-4 | (C12 H14 O9 R6)n | 263.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9004-32-4
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Peso molecular (g/mol) 263.20
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
PubChem CID 23706213
Nombre IUPAC sodio;2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal;acetato
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethylecellulose, sodium salt
Color Blanco a beige
Nombre de nota Average M.W. 250000 (DS=0.9)
pH 6.5 to 8 (1% soln.)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1830
Viscosidad 2300mPa·s, 2% sol.
Porcentaje de pureza ≥99.5%