Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboximetilcelulosa, sal sódica, P.M. medio 250000 (DS=0,7)
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxymethylecellulose, sodium salt |
| Color | Blanco a beige |
| Nombre de nota | Average M.W. 250000 (DS=0.7) |
| pH | 6.5 to 8 (1% soln.) |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 1 kg |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 10% max. (as packed) (3 to 5 g, 105°C, 2 hrs) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Índice Merck | 15, 1830 |
| Mostrar más |