Learn More
Carboximetil quitosano, TRC
Código de producto. 30365457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365457 10 g 10 g
30349013 5 g -
30357407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC18115310G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83512-85-0
Fórmula molecular (C6H26N2O10)n
Peso molecular (g/mol) 543.5
Sinónimo Chitosan N-(carboxymethyl), Carboxymethylchitosan, N-Carboxymethylchitosan
Nombre IUPAC 2-[[(2R,3R,5S,6R)-5-[(2R,3R,5S,6R)-3-(carboximetilamino)-6-(hidroximetil)-5-metoxioxan-2-il]oxi-2-hidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]ácido acético
SMILES CO[C@H]1C[C@@H](NCC(=O)O)[C@H](O[C@H]2C[C@@H](NCC(=O)O)[C@H](O)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethyl Chitosan
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30N2O11/c1-27-10-3-9(19-5-15(24)25)17(30-12(10)6-20)29-11-2-8(18-4-14(22)23)16(26)28-13(11)7-21/h8-13,16-21,26H,2-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t8-,9-,10+,11+,12-,13-,16-,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.185