Learn More
Celulosa de carboximetilo, sal disódica, MP Biomedicals™
Código de producto. 11477861 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477861 3 kg 3 Kg
1 options
Código de producto. 11477861 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215056192
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza como agente de suspensión, estabilizador y de aumento de la viscosidad. La sal disódica de celulosa de carboximetilo MP Biomedicals es una celulosa de carboximetilo de alta viscosidad (CMC). Su viscosidad depende tanto de la concentración como de la temperatura.
La viscosidad de esta CMC depende tanto de la concentración como de la temperatura. En una solución de 1 % en agua a 25 °C, su viscosidad es de 1300 a 2200 centipoises (cps). A medida que la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. A medida que aumenta la concentración, la viscosidad aumenta.
Esta CMC tiene una amplia variedad de usos industriales, de producción y farmacológicos. Se utiliza como agente de suspensión y modificador de la viscosidad (espesante) para estabilizar emulsiones. Su alta viscosidad se utiliza para hacer una mezcla que se asemeja a una crema o loción.
  • En lodos de perforación
  • Como agente de suspensión del suelo en detergentes
  • Como dispersante químico de aceites y otras estructuras de carbono como los nanotubos
  • En pinturas de emulsión de resina, adhesivos, tintas de impresión y textiles
  • Como coloide protector de uso general
  • Como estabilizador de alimentos
  • Como agente de suspensión, excipiente de comprimidos y agente de aumento de la viscosidad en productos farmacéuticos
  • En el desarrollo de bioestructuras para el suministro de fármacos, como biopelículas, emulsiones y nanopartículas
Especificaciones
CAS 9004-32-4
Forma física Polvo blanco
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Número MDL MFCD00081472
Sinónimo carboxymethylcellulose sodium usp, celluvisc tn, carmellose sodium jp17, sodium dextrose acetate, c.m.c. tn
Información de solubilidad Soluble in aqueous solution. High viscosity CMC is soluble at up to 50mg/mL concentration but heat may be required.
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Nombre IUPAC sodio; 2,3,4,5,6-pentahidroxihexanal; acetato
Peso molecular (g/mol) 263.20
PubChem CID 23706213
Formula Weight (peso de la fórmula) 700kDa