Learn More
Carboximetilcelulosa, sal sódica, extra pura, SLR, baja viscosidad, Fisher Chemical
Código de producto. 10458590 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10458590 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10458590 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/3100/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 9004-32-4
Color Amarillo
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular (C12 H14 O9 R6)n
Número MDL MFCD00081472
Clave InChI DPXJVFZANSGRMM-UHFFFAOYNA-N
SMILES [Na].CC(O)=O.OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal acetic acid sodium
Peso molecular (g/mol) 263.20
Envase Jarra de plástico para polvo