Learn More
Hemiclorhidrato de carboximetoxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10771994 10 g Frasco de vidrio 10 g
10447290 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10165593 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771994 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108430100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2921-14-4
Fórmula molecular C4H11ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 218.59
Número MDL MFCD00012955
Clave InChI AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
Nombre IUPAC ácido 2-aminooxiacético;clorhidrato
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Punto de fusión 156.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.