Learn More
Hemiclorhidrato de carboximetoxilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447290 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10447290 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10771994 10 g Frasco de vidrio 10 g
10165593 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10447290 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108430025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2921-14-4 | C4H11ClN2O6 | 218.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2921-14-4
Fórmula molecular C4H11ClN2O6
Peso molecular (g/mol) 218.59
Número MDL MFCD00012955
Clave InChI AXIKLJPWEGNZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-carboxymethyl hydroxylamine hemihydrochloride, carboxymethoxylamine hemihydrochloride, aminooxyacetic acid hemihydrochloride, 2-aminooxy acetic acid hydrochloride 2:1, unii-5g5qi2gn7a, acetic acid, aminooxy-, hydrochloride 2:1, aminooxy acetic acid hemihydrochloride, 5g5qi2gn7a, carboxymethoxyamine hemihydrochloride
PubChem CID 2723609
Nombre IUPAC ácido 2-aminooxiacético;clorhidrato
SMILES [Cl-].NOCC(O)=O.[NH3+]OCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethoxylamine hemihydrochloride
Punto de fusión 156.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H2NOCH2CO2H)2·HCl
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o cristales