Learn More
Carboximetoxiamina Hemicloruro, TRC
Código de producto. 30361183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361183 10 g 10 g
30363669 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361183 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17873010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2921-14-4
Fórmula molecular 2 C2 H5 N O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 218.59
Sinónimo Aminooxyacetic Acid Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine Hemihydrochloride
Nombre IUPAC ácido 2-aminooxiacético;clorhidrato
SMILES Cl.NOCC(=O)O.NOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxymethoxyamine Hemihydrochloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H5NO3.ClH/c2*3-6-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0306