Learn More
Hemiclorhidrato de carboximetoxiamina-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride |
| CAS | 1246817-66-2 |
| Fórmula molecular | C2H3D2NO3•1/2HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Aminooxyacetic Acid-d2 Hemihydrochloride, 2-(Aminooxy)acetic Acid-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxyamine-d2 Hemihydrochloride, Carboxymethoxylamine-d2 Hemihydrochloride, O-Carboxymethylhydroxylamine-d2 Hemihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H5NO3/c3-6-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | NOC([2H])([2H])C(O)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-aminooxi-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 111.33 |