Learn More
Ácido benzoico metazacloro carboxiformamido, TRC
Código de producto. 30180271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180271 10 mg 10 miligramos
30180182 50 mg 50 miligramos
30179901 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM85459010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1367578-41-3
Fórmula molecular C14 H13 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 303.27
Sinónimo Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
Nombre IUPAC 3-Ácido benzoico 3-metil-2-[oxalo(pirazol-1-ilmetil)amino]
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor Metabolite BH 479-12
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0855