Learn More
Sal sódica de carboxietilsilanotriol - 25 % en agua, TRC
Código de producto. 30359523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30359523 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30359523 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1782835G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material disodium;3-[dihydroxy(oxido)silyl]propanoate
CAS 18191-40-7
Fórmula molecular C3 H6 O5 Si . 2 Na
Cantidad 5 g
Sinónimo Carboxyethylsilanetriol Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7O5Si.2Na/c4-3(5)1-2-9(6,7)8;;/h6-7H,1-2H2,(H,4,5);;/q-1;2*+1/p-1
SMILES [Na+].[Na+].O[Si](O)([O-])CCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;3-[dihidroxi(óxido)silil]propanoato
Peso molecular (g/mol) 196.142
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.978
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25 %