Learn More
Carboxibutirolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboxybutyrolactone |
| CAS | 4344-84-7 |
| Fórmula molecular | C5H6O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tetrahydro-5-oxo-2-furancarboxylic Acid, 2-Hydroxyglutaric Acid gamma-Lactone, 5-Oxo-2-tetrahydrofurancarboxylic Acid, Butyrolactone-5-carboxylic Acid, Butyrolactonecarboxylic Acid, NSC 72000, 2-Hydroxypentanedioic Acid gamma-Lactone, Tetrahydro-5-oxo-2-furoic Acid, alpha-Hydroxyglutaryl Lactone, gamma-Butyrolactone-gamma-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-oxooxolano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0266 |