Learn More
Carboxyamidotriazol, TRC
Código de producto. 30361853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361853 5 mg -
30353406 50 mg 50 miligramos
30355502 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1777755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99519-84-3
Fórmula molecular C17 H12 Cl3 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 424.67
Sinónimo 1H-1,2,3-Triazole-4-carboxamide, 5-amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-, 5-Amino-1-[[3,5-dichloro-4-(4-chlorobenzoyl)phenyl]methyl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, CAI, Carboxyamidotriazole, L 651582, NSC 609974
Nombre IUPAC 5-amino-1-[[3,5-dicloro-4-(4-clorobenzolil)fenil]metil]triazola-4-carboxamida
SMILES NC(=O)c1nnn(Cc2cc(Cl)c(C(=O)c3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2)c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxyamidotriazole
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H12Cl3N5O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)15(26)13-11(19)5-8(6-12(13)20)7-25-16(21)14(17(22)27)23-24-25/h1-6H,7,21H2,(H2,22,27)
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.0057