Learn More
Carboxyamidotriazole, MedChemExpress
Código de producto. 16411599
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16411599 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16411599 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16126
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Carboxyamidotriazole (L-651582) is a cytostatic inhibitor of nonvoltage-operated calcium channels and calcium channel-mediated signaling pathways. Carboxyamidotriazole shows anti-tumor, anti-inflammatory and antiangiogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxyamidotriazole
Forma física Solid
CAS 99519-84-3
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H12Cl3N5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo L-651582 CAI
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (235.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(N)N(CC2=CC(Cl)=C(C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=O)C(Cl)=C2)N=N1)N
Peso molecular (g/mol) 424.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.67
Porcentaje de pureza 95.0%