Learn More
Carboxy Terbinafine, TRC
Código de producto. 30006587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30006587 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30006587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1826001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99473-14-0
Fórmula molecular C21 H23 N O2
Peso molecular (g/mol) 321.41
Sinónimo 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (5E)-, 5-Hepten-3-ynoic acid, 2,2-dimethyl-7-[methyl(1-naphthalenylmethyl)amino]-, (E)-, Carboxyterbinafiine, Carboxyterbinafine
Nombre IUPAC (E)-2,2-dimetil-7-[metil(naftalen-1-ilmetil)amino]hept-5-en-3-ácido ynoico
SMILES CN(C\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)O)Cc1cccc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxyterbinafine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H23NO2/c1-21(2,20(23)24)14-7-4-8-15-22(3)16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13H,15-16H2,1-3H3,(H,23,24)/b8-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.1729