Learn More
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt, MedChemExpress
Código de producto. 16487387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16487387 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16487387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112680A
MedChemExpress Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt has the peculiarity to exhibit high molecular specificity for RNA over DNA G4s.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxy pyridostatin trifluoroacetate salt
CAS 2444713-88-4
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H35F3N10O9
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (121.84 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (73.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCN1N=NC(COC2=CC(C(NC3=NC4=CC=CC=C4C(OCCN)=C3)=O)=NC(C(NC5=NC6=CC=CC=C6C(OCCN)=C5)=O)=C2)=C1.FC(C(O)=O)(F)F
Peso molecular (g/mol) 820.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 820.73
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation