Learn More
Carboxy Primaquine, TRC
Código de producto. 30132998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132998 1 g 1 g
30007749 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1812601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77229-68-6
Fórmula molecular C15 H18 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 274.32
Sinónimo 4-[(6-Methoxy-8-quinolinyl)amino]pentanoic Acid, 8-(3-Carboxy-1-methylpropylamino)-6-methoxyquinoline;
Nombre IUPAC Ácido 4-[(6-metoxiquinolina-8-il)amino]pentanoico
SMILES COc1cc(NC(C)CCC(=O)O)c2ncccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxy Primaquine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O3/c1-10(5-6-14(18)19)17-13-9-12(20-2)8-11-4-3-7-16-15(11)13/h3-4,7-10,17H,5-6H2,1-2H3,(H,18,19)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.1317