Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carboxina
Código de producto. 17291312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17291312 1 g 1 g
17201322 5 g 5 g
17211322 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17291312 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467620010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5234-68-4 | C12H13NO2S, C12H13NO2S | 235.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5234-68-4
Fórmula molecular C12H13NO2S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxina
Cantidad 1 g
Punto de fusión De 89,0 °C a 95,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.31
Clave InChI GYSSRZJIHXQEHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SCCO1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-methyl-N-phenyl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol) 235.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carboxin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carboxin