Learn More
Carboxin Sulfoxide, TRC
Código de producto. 30137781
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137781 250 mg 250 miligramos
30136411 500 mg 500 miligramos
17934495 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137781 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177605250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17757-70-9
Fórmula molecular C12 H13 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 251.3
Sinónimo Carboxin-sulfoxide, 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl-, 4-oxide (8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4-oxide, 5,6-Dihydro-3-carboxanilide-2-methyl-1,4-oxathiin-4-oxide, Carboxin 4-oxide, Carboxin sulfoxide, F 831, Vitavax sulfoxide
Nombre IUPAC 6-metil-4-oxox-N-fenil-2,3-dihidro-1,4-oxatiina-5-carboxamida
SMILES CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)CCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxin-sulfoxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0616
Porcentaje de pureza >95%