Learn More
Carboxin-sulfóxido 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327535 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327535 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11040200AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxin-sulfoxide
CAS 17757-70-9
Nombres de analitos o componentes Carboxin-sulfoxide
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H13 N O3 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,4-Oxathiin-3-carboxanilide, 5,6-dihydro-2-methyl-, 4-oxide (8CI), 5,6-Dihydro-2-methyl-1,4-oxathiin-3-carboxanilide-4-oxide, 5,6-Dihydro-3-carboxanilide-2-methyl-1,4-oxathiin-4-oxide, Carboxin 4-oxide, Carboxin sulfoxide, F 831, Vitavax sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13NO3S/c1-9-11(17(15)8-7-16-9)12(14)13-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
SMILES CC1=C(C(=O)Nc2ccccc2)S(=O)CCO1
Nombre IUPAC 6-metil-4-oxo-N-fenil-2,3-dihidro-1,4-oxatiina-5-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 251.3
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0616 g/mol