Learn More
Carboxin, MedChemExpress
Código de producto. 16448836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16448836 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16448836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2064
MedChemExpress Carboxin (Carboxine) is a systemic agricultural fungicide and seed protectant.
Carboxin (Carboxine) is a systemic agricultural fungicide and seed protectant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboxin
Forma física Solid
CAS 5234-68-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO2S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Carboxine Fenoxan
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (424.99 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)OCCS1)NC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 235.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.3
Porcentaje de pureza 97.0%