Learn More
Carbovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbovir |
| CAS | 118353-05-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N5 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, rel-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-, cis-(±)-, rel-2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, (±)-Carbovir, cis-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, Carbovir, GR 90352X, NSC 614846 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N5O2/c12-11-14-9-8(10(18)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-17/h1-2,5-7,17H,3-4H2,(H3,12,14,15,18) |
| SMILES | NC1=Nc2c(ncn2C3CC(CO)C=C3)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-9-[4-(hidroximetil)ciclopent-2-en-1-il]-1H-purin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 247.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.1069 |