Learn More
(-)-Carbovir, TRC
Código de producto. 17992735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992735 250 mg 250 miligramos
17961315 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992735 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC177685250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120443-30-3
Fórmula molecular C11 H13 N5 O2
Sinónimo 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihidro-9-[(1R,4S)-4-(hidroximetil)-2-ciclopenten-1-il]-∣6H-Purin-6-uno, 2-amino-1,9-dihidro-9-[4-(hidroximetil)-2-ciclopenteno-1-il]-, (1R-cis)-∣2-Amino-1,9-dihidro-9-[(1R,4S)-4-(hidroximetil)-2-ciclopenten-1-il]-6H-purina-6-una∣(-)-Carbovir
Especificaciones
Formato Sin diluir
Peso molecular 247.2532
Tipo de producto API
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 250 mg
Nombre del producto químico o material (-)-Carbovir