Learn More
Monofosfato de carbovir, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbovir Monophosphate |
| CAS | 144490-73-3 |
| Fórmula molecular | C11H14N5O5P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | rel-2-Amino-1,9-dihydro-9-[(1R,4S)-4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, cis-(±)-2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-[(phosphonooxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-6H-purin-6-one, Carbovir 5’-Phosphate, Abacavir - In House Impurity, Abacavir Impurities |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N5O5P/c12-11-14-9-8(10(17)15-11)13-5-16(9)7-2-1-6(3-7)4-21-22(18,19)20/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,18,19,20)(H3,12,14,15,17) |
| SMILES | NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(COP(=O)(O)O)C=C3)c2N1 |
| Nombre IUPAC | Fosfato de dihidrógeno de [4-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)ciclopent-2-en-1-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 327.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0733 |