Learn More
Carbosulfán, TRC
Código de producto. 17957839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17957839 10 mg 10 miligramos
17967639 50 mg 50 miligramos
17938329 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17957839 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17771010MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55285-14-8
Fórmula molecular C20 H32 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 380.54
Sinónimo Carbamic acid, [(dibutylamino)thio]methyl-, 2,3-dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl ester (9CI), Advantage, Carbosulfan, DBSC, Dingliukebaiwei, FMC 35001, Marshal, Marshal 25EC, Marshal 25ST, Posse, Versal, Zaprawa Marshal
Nombre IUPAC (2,2-dimetil-3H-1-benzofurano-7-il) N-(dibutilamino)sulfanil-N-metilcarbamato
SMILES CCCCN(CCCC)SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbosulfan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H32N2O3S/c1-6-8-13-22(14-9-7-2)26-21(5)19(23)24-17-12-10-11-16-15-20(3,4)25-18(16)17/h10-12H,6-9,13-15H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.2134