Learn More
Carbosulfan, MedChemExpress
Código de producto. 16472296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472296 500 mg 500 miligramos
16428836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16472296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2015
MedChemExpress Carbosulfan inhibited relatively potently CYP3A4 and moderately CYP1A1/2 and CYP2C19 in pooled HLM (human livers).
Carbosulfan inhibited relatively potently CYP3A4 and moderately CYP1A1/2 and CYP2C19 in pooled HLM (human livers).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carbosulfan
CAS 55285-14-8
Color Tan
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32N2O3S
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (262.78 mM)
SMILES O=C(OC1=C(OC(C)(C)C2)C2=CC=C1)N(SN(CCCC)CCCC)C
Peso molecular (g/mol) 380.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.54
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation