Learn More
Carboestirilo 124, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbostyril 124 |
| CAS | 19840-99-4 |
| Fórmula molecular | C10 H10 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Quinolinone, 7-amino-4-methyl-, Carbostyril, 7-amino-4-methyl- (6CI,8CI), 7-Amino-4-methyl-2(1H)-quinolinone, 2-Hydroxy-4-methyl-7-aminoquinoline, 4-Methyl-7-aminocarbostyril, 7-Amino-2-hydroxy-4-methylquinoline, 7-Amino-4-methyl-2-quinolinone, 7-Amino-4-methyl-2-quinolone, 7-Amino-4-methylcarbostyril, Carbostyril 124, Carbostyryl 7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O/c1-6-4-10(13)12-9-5-7(11)2-3-8(6)9/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1=CC(=O)Nc2cc(N)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 7-amino-4-metil-1H-quinolin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0793 |