Learn More
Cloruro de carboestirilo 124 N-carboximetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carbostyril 124 N-Carboxymethyl Chloride |
| CAS | 183613-11-8 |
| Fórmula molecular | C12 H11 Cl N2 O2 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11ClN2O2/c1-7-4-11(16)15-10-5-8(2-3-9(7)10)14-12(17)6-13/h2-5H,6H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMILES | CC1=CC(=O)Nc2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(4-metil-2-oxo-1H-quinolin-7-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 250.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.0509 |