Learn More
Carburo, técnico, SLR, polvo, grueso, sobre 686 μm (grano 24), Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Forma física | Sólido |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |
| Color | Negro |
| Cantidad | 500 g |
| CAS | 409-21-2 |
| Punto de fusión | 2700°C |
| Número MDL | 49531 |
| Sinónimo | Silicon carbide |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 40.0855g/mol |