Learn More
Carboprost Trometamina, TRC
Código de producto. 30132463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132463 25 mg 25 miligramos
30004732 5 mg 5 miligramos
30007020 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132463 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17760025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58551-69-2
Fórmula molecular C21 H36 O5 . C4 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 489.64
Sinónimo Carboprost trometamol, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-3-methyloct-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoate, (15S)-15-methyl-PGF2
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol; (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-3-metiloct-1-enil]ciclopentilo]hept-5-ácido enoico
SMILES CCCCC[C@](C)(O)\C=C\[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C\C=C/CCCC(=O)O.NC(CO)(CO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboprost trometamol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O5.C4H11NO3/c1-3-4-9-13-21(2,26)14-12-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h5,7,12,14,16-19,22-23,26H,3-4,6,8-11,13,15H2,1-2H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-5-,14-12+;/t16-,17-,18+,19-,21+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 489.3302