Learn More
Tocris Bioscience™ Carboplatin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18772504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18772504 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18772504 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2626/50
DNA cross-linking antitumor agent
Antitumor agent that forms platinum-DNA adducts. Causes intra- and interstrand DNA crosslinks blocking DNA replication and transcription. Enhances radiation-induced single-strand DNA breakage and displays lower nephrotoxicity than analog cisplatin (Cat. No. 2251).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboplatin
CAS 41575-94-4
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C6H12N2O4Pt
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.25
Pureza >99%
Peso molecular 371.26