Learn More
Carboplatino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483199 1 g 1 g
15493199 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60433.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 41575-94-4 | C6H12N2O4Pt | 371.26 g/mol
Carboplatin is primarily used as an antitumor agent.Carboplatin is widely utilized as a chemotherapy drug to treat various types of cancer. It belongs to the group of platinum-based antineoplastic agents to interfere in DNA (deoxyribonucleic acid) repair. It is applied in combination other medications and used to inhibit cancer cell growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41575-94-4
Fórmula molecular C6H12N2O4Pt
Peso molecular (g/mol) 371.26
Número MDL MFCD00070464
Clave InChI BHKICZDKIIDMNR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo carboplatin
PubChem CID 122130863
Nombre IUPAC azanida; ciclobutano-1,1-dicarboxilato; platino(4+)
SMILES N.N.O=C1O[Pt++]OC(=O)C11CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Carboplatin
Color Blanco
Fórmula lineal [C4H6(CO2)2]Pt(NH3)2
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,1822
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.25
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Carboplatin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Carboplatin