Learn More
Carboplatin, MedChemExpress
Descripción
Carboplatin (NSC 241240) is a DNA synthesis inhibitor which binds to DNA, inhibits replication and transcription and induces cell death. Carboplatin (NSC 241240) is a derivative of CDDP and a potent anti-cancer agent.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Carboplatin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 41575-94-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 200 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H12N2O4Pt |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | NSC 241240 |
| Información de solubilidad | H2O : 10.42 mg/mL (28.07 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C; DMSO can inactivate Carboplatin's activity) ∣DMF : 1 mg/mL (2.69 mM; Need ultrasonic; DMSO can inactivate Carboplatin's activity) |
| Mostrar más |